Imprimer
VWR® Measuring Cylinders, Low Form, Class B, Borosilicate Glass
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
612-3846EA 84.4 EUR
612-3846 612-3845 612-3844 612-3843 612-3842 612-3841 612-3847
VWR® Measuring Cylinders, Low Form, Class B, Borosilicate Glass
Éprouvettes Éprouvettes graduées
En verre borosilicaté 3.3, classe B, forme basse.
  • Base en verre hexagonale, avec bec
  • Graduations ambrées à fort contraste avec anneaux de marquage aux principales graduations
DIN 12680
Certifications: DIN 12680