Imprimer
VWR® Volumetric Flasks, Class A, Glass, Amber, NS Plastic Stopper
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
612-3826EA 79.7 EUR
612-3826 612-3825 612-3824 612-3823 612-3822 612-3821 612-3828 612-3829 612-3827 612-3831 612-3830
VWR® Volumetric Flasks, Class A, Glass, Amber, NS Plastic Stopper
Ballons Fioles jaugées
En verre borosilicaté 3.3, ambré, classe A.
  • Bouchon en PE blanc
  • Graduations et inscriptions en émail blanc
  • Étalonnées selon le contenu (TC, In)
DIN EN ISO 1042
Informations de commande: Numéro de lot et certificat de lot inclus.