Imprimer

Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): Hydroxyde de sodium

MC302633.2500 MC302633.5000 MC302633.9010
PRLSMC302633.2500EA 129 EUR
PRLSMC302633.2500 PRLSMC302633.5000 PRLSMC302633.9010
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Poids moléculaire: 40 g/mol
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,08627

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR