Imprimer
Sodium hydroxyde 50% dans l'eau pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
380215000 380210025 380210100
ACRO380215000EA 46.4 EUR
ACRO380215000 ACRO380210025 ACRO380210100
Sodium hydroxyde 50% dans l'eau pour analyses
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 12 °C
Densité: 1,5 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Viscous solution
Titration with HCl 49 to 51 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.1 %
Sodium chloride (NaCl) ≤0.008 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %