Imprimer
Sodium hydroxyde 45% en solution aqueuse, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydroxyde de sodium
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.11360.2500 1.11360.9025
1.11360.2500EA 126 EUR
1.11360.2500 1.11360.9025
Sodium hydroxyde 45% en solution aqueuse, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Poids moléculaire: 40 g/mol
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8
Indice Merck: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 7 °C
Boiling Point 135 °C (1013 hPa)
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (89 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material