Imprimer
Sodium hydroxyde 35% en solution aqueuse, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydroxyde de sodium
28221.296EA 65.9 EUR
28221.296 28221.365 28221.445 28221.558
Sodium hydroxyde 35% en solution aqueuse, TECHNICAL
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Poids moléculaire: 40 g/mol
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 34 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm