Imprimer
Sodium hydroxyde 32% en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®, pur pour le dosage de l'azote
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
9913.9010EA 288 EUR
9913.9010 9913.5000
Sodium hydroxyde 32% en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®, pur pour le dosage de l'azote
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 32 %
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm