Sodium hydroxyde 32% en solution aqueuse, AnalaR NORMAPUR® pour analyses, pour le dosage de l'azote
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Hydroxyde de sodium
Formule:
NaOH Poids moléculaire: 40 g/mol Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa) Point de fusion: 9…10 °C Densité: 1.35 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003548 Numéro CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 II Indice Merck: 14,08627 |
Résultats des tests de spécification
Essai | 32 % min. |
Métaux lourds (en Pb) | 10 ppm max. |
N (azote) total | 1 ppm max. |
Cl (chlorure) | 20 ppm max. |
CO3 (en Na2CO3) | 1,0 % max. |
SiO4 (en SiO2) | 50 ppm max. |
SO4 (sulfate) | 30 ppm max. |
Al (aluminium) | 10 ppm max. |
Fe (fer) | 10 ppm max. |