Sodium hydroxyde ≥32% en solution aqueuse, EMSURE® pour le dosage de l'azote, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Hydroxyde de sodium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
Formule:
NaOH Poids moléculaire: 40 g/mol Point de fusion: 9…10 °C Densité: 1,30 g/cm3 (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003548 Numéro CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric,NaOH) | ≥ 32.0 % |
Carbonate (as Na₂CO₃) | ≤ 0.2 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.004 % |
Phosphate (PO₄) | ≤ 0.0005 % |
Silicate (SiO₂) | ≤ 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.003 % |
Total nitrogen (N) | ≤ 0.0001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.0005 % |
Al (Aluminium) | ≤ 0.0005 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.0005 % |