Imprimer
Sodium hydroxyde ∼32% en solution aqueuse, EMPLURA®, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.05587.2500 1.05587.9025 1.05587.9200 1.05587.9950 1.05587.5000
1.05587.2500EA 123 EUR
1.05587.2500 1.05587.9025 1.05587.9200 1.05587.9950 1.05587.5000
Sodium hydroxyde ∼32% en solution aqueuse, EMPLURA®, Supelco®
Sodium hydroxyde
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 9 °C
Boiling Point 119 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 8 hPa (20 °C)
Density 1.35 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material