Sodium hydroxyde 33% (p/p) dans l'eau, très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
NaOH Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa) Point de fusion: 8 °C Densité: 1,36 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003548 Numéro CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Solution |
Heavy metals | ≤10 ppm |
Density | (20°C) 1.355 to 1.365 kg/l |
Titration with HCl | 32.5 to 33.5 % |
Sodium carbonate (Na2CO3) | ≤0.1 % (Na2CO3) |
Sodium sulfate (Na2SO4) | ≤50 ppm (Na2SO4) |
Sodium chloride (NaCl) | ≤50 ppm (NaCl) |