Imprimer
Sodium hydroxyde 30% (p/p) en solution aqueuse, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
28226.293EA 86.6 EUR
28226.293 28226.327 28226.362 28226.442
Sodium hydroxyde 30% (p/p) en solution aqueuse, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre 30 - 31 %
Alcalis totaux 30,0 à 31,0 %
Densité (20/4) 1,32 - 1,34
Métaux lourds (en Pb) Max. 2 ppm
Silicium dioxyde Max. 5 ppm
N total (Azote) Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) Max. 200 ppm
CO3 (en Na2CO3) Max. 1 %
PO4 (Phosphate) Max. 1 ppm
SO4 (Sulfate) Max. 10 ppm
Al (Aluminium) Max. 2 ppm
Ba (Baryum) Max. 2 ppm
Ca (Calcium) Max. 2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,1 ppm
Co (Cobalt) Max. 0,3 ppm
Cr (Chrome) Max. 2 ppm
Cu (Cuivre) Max. 0,3 ppm
Fe (Fer) Max. 2 ppm
Hg (Mercure) Max. 0,02 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnésium) Max. 2 ppm
Mn (Manganèse) Max. 0,1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0,6 ppm
Pb (Plomb) Max. 0,1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0,3 ppm