Imprimer
Sodium hydroxyde 30% (p/p) en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydroxyde de sodium
28222.290EA 69.9 EUR
28222.290 28222.368 28222.448
Sodium hydroxyde 30% (p/p) en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Poids moléculaire: 40 g/mol
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 323
Densité: 1.33 g/ml
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 29 %
Density (20/4) 1.317 - 1.340
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm