Imprimer
Sodium hydroxyde 30% en solution aqueuse, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydroxyde de sodium
28217.292EA 60.3 EUR
28217.292 28217.441 28217.554 28217.361
Sodium hydroxyde 30% en solution aqueuse, TECHNICAL
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Poids moléculaire: 40 g/mol
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 29 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm