Imprimer
Sodium hydroxyde 30% en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydroxyde de sodium
MC303362.1000 MC303362.2500 MC303362.5000 MC303362.6010 MC303362.9020 MC303362.9025
PRLSMC303362.1000EA 44.3 EUR
PRLSMC303362.1000 PRLSMC303362.2500 PRLSMC303362.5000 PRLSMC303362.6010 PRLSMC303362.9020 PRLSMC303362.9025
Sodium hydroxyde 30% en solution aqueuse
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Poids moléculaire: 40 g/mol
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,08627