Hydrogène peroxyde 50% w/w water Stabilised, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
H₂O₂ Poids moléculaire: 34.01 g/mol Point d'ébullition: >= 100 °C Déc. (en chauffant) Point de fusion: <0 °C Densité: 1.1-1.3 g/cm³ (20 °C) Point éclair: Ne flash pas Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011333 Numéro CAS: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1 II Indice Merck: 14,04798 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 48.0 - 52.0 % |
Vapor Pressure | 23.3 mmHg ( 30 °C) |