Imprimer
Hydrogène peroxyde 50% (p/p) dans l'eau stabilisé, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
302865000 302860025
ACRO302865000EA 155 EUR
ACRO302865000 ACRO302860025
Hydrogène peroxyde 50% (p/p) dans l'eau stabilisé, pur
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
Poids moléculaire: 34.01 g/mol
Point d'ébullition: 114 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –52 °C
Densité: 1.2 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 14,04798
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Refractive index 1.3665 to 1.3685 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.19 to 1.21 kg/l
Stabilizer ≤200 ppm phosphates
pH 1 to 4
Titration with KMnO4 49.8 to 50.6 %