Imprimer
Hydrogène peroxyde 35% w/w water Stabilised analysis_for
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
202460010 202460025 202460250 202465000 202460100 202460251
202460010.EA 72 EUR
202460010. 202460025. 202460250. 202465000. ACRO202460100 ACRO202460251
Hydrogène peroxyde 35% w/w water Stabilised analysis_for
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
Poids moléculaire: 34.01 g/mol
Point d'ébullition: ∼107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –33 °C
Densité: 1.135 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 14,04798
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear solution
Heavy metals ≤10 ppm
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer about 0.03% stabilizers
Residue after evaporation ≤0.025 % (105°C)
Titration with KMnO4 34.5 to 37 %
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Nitrates ≤0.012 %
Phosphates ≤0.012 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Chromium (Cr) ≤0.2 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm