Imprimer
Hydrogène peroxyde 33% non stabilisé, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
23613.297EA 63.2 EUR
23613.297 23613.366 23613.446
Hydrogène peroxyde 33% non stabilisé, TECHNICAL
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
Point d'ébullition: 107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –26 °C
Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 31 - 36 %