Imprimer
Hydrogène peroxyde 30%, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
MQ100
95321-100ML 95321-500ML
95321-100MLEA 53.1 EUR
95321-100ML 95321-500ML
Hydrogène peroxyde 30%, Supelco®
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
Poids moléculaire: 34.01 g/mol
Point d'ébullition: ∼107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < 0 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 14,04798
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67cf471a9e6e211faefd17c4e8b63132758c9bd7&vid=e035248a11548980beaa626980185d67b726c844&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=393a62942684fb82808b63e5b4d484798999ed66&vid=7644080b4b6a3ea879c94f1766e20f7cf1862f35&prid=web&clid=SAPDAM