Hydrogène peroxyde 30% Unstabilised, AnalaR NORMAPUR® Trace_analysis
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
H₂O₂ Poids moléculaire: 34.01 g/mol Point d'ébullition: ~107 °C (1013 hPa) Point de fusion: <0 °C Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011333 Numéro CAS: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1 (8) II Indice Merck: 14,04798 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 30.0 - 32.0 % |
Acidity | Max. 0.0002 meq/g |
Colouration | Max. 10 APHA |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Total N (Nitrogen) | Max. 3 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 0.5 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 1 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 1 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0.01 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0.01 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.01 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.03 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.02 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.02 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.03 ppm |