Imprimer
Acide nitrique 69%, EMPARTA® ACS pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.01832.2500EA 150 EUR
1.01832.2500
Acide nitrique 69%, EMPARTA® ACS pour analyses, Supelco®
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Poids moléculaire: 63,01 g/mol
Point d'ébullition: 120,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Indice Merck: 13,06608
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -41 °C
Boiling Point 122 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.4 hPa (20 °C)
Density 1.41 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material