Acide nitrique 68%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
HNO₃ Point d'ébullition: 120,5 °C (1013 hPa) Point de fusion: –42 °C Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011349 Numéro CAS: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8 (5.1),II Indice Merck: 13,06608 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 68.0 - 70.0 % |
Density (20/4) | 1.404 - 1.413 |
Ignition residue (SO4) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 0.5 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 2 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 2 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0.01 ppm |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.4 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.05 ppm |