Acide nitrique 65%, EMSURE® ISO pour analyses (max. 0,0000005% Hg), Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Nitric acid solution
MQ300
Formule:
HNO₃ Poids moléculaire: 63.01 Point d'ébullition: 87 Point de fusion: –42 °C Densité: 1.4 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Ambient |
Numéro MDL:
MFCD00011349 Numéro CAS: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8 (5.1) II Indice Merck: 13,06610 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -32 °C |
Boiling Point | 121 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 9.4 hPa (20 °C) |
Density | 1.39 g/cm³ (20 °C) |
pH | (H₂O, 20 °C) strongly acid |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |