Imprimer
Acide nitrique 65%, EMPLURA®, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Nitric acid solution
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.00443.1000 1.00443.2500 1.00443.9025
1.00443.1000EA 70.3 EUR
1.00443.1000 1.00443.2500 1.00443.9025
Acide nitrique 65%, EMPLURA®, Supelco®
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Poids moléculaire: 63.01 g/mol
Point d'ébullition: 87
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1) II
Indice Merck: 13,06610
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (alkalimetric) 64.3 - 66.4 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Chloride (Cl) ≤ 0.0003 %
Iodate, Bromate passes test
Nitrogen oxides (as N₂O₃) ≤ 0.003 %
Sulphate (SO₄) ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
As (Arsenic) ≤ 0.0001 %
Ca (Calcium) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.0004 %
NH₄ (Ammonium) ≤ 0.001 %
Residual solvents (ICH Q3C) ...excluded by production process
Evaporation residue ≤ 0.01