Imprimer
Acide fluorhydrique 48%, Ultrapure pour analyses de traces, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.01513.1000EA 1750 EUR
1.01513.1000
Acide fluorhydrique 48%, Ultrapure pour analyses de traces, Supelco®
Acide fluorhydrique
Formule: HF
Poids moléculaire: 20,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011346
Numéro CAS: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 (6.1),II
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Commander maintenant
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022