Imprimer
Acide fluorhydrique 47 - 51%, Qualité environnementale plus
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
38746.APEA 1820 EUR
38746.AP 38746.AU 38746.AK
Acide fluorhydrique 47 - 51%, Qualité environnementale plus
Acide fluorhydrique
Formule: HF
Poids moléculaire: 20,01 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C
Densité: 1,16
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011346
Numéro CAS: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8,II
Indice Merck: 14,4790