Imprimer
Acide fluorhydrique 40%, EMSURE® ISO pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 5.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : 5.0 sur 5
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 0 Non : 0 
Laboratoire d'analyse industrielle / Technicien chimiste / Lyon
Oui, je le conseille
Produit de qualité pour analyse. Pas de problème particulier. Bouteille plastique résistante.
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.00338.0500 1.00338.1000 1.00338.2500 1.00338.9180
1.00338.0500EA 68.5 EUR
1.00338.0500 1.00338.1000 1.00338.2500 1.00338.9180
Acide fluorhydrique 40%, EMSURE® ISO pour analyses, Supelco®
Acide fluorhydrique
Formule: HF
Poids moléculaire: 20.01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011346
Numéro CAS: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 (6.1) II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -44 °C
Boiling Point 112 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid