Imprimer
Acide fluorhydrique 38 - 40%, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00337.2500EA 213 EUR
1.00337.2500 1.00337.1000
Acide fluorhydrique 38 - 40%, Supelco®
Acide fluorhydrique
Formule: HF
Poids moléculaire: 20,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011346
Numéro CAS: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 (6.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20°C) Soluble
Melting Point -44 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (H2O, 20 °C)
Synonyms Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid