Imprimer
Test glass, conical, soda-lime, glass
Fournisseur: ROGO SAMPAIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
00640012 00640025 640050
ROGO00640012EA 24.5 EUR
ROGO00640012 ROGO00640025 ROGO640050
Test glass, conical, soda-lime, glass
Éprouvettes Éprouvettes graduées
En verre sodo-calcique.
  • Exceptionnelle résistance aux produits chimiques
  • Base large pour une meilleure stabilité
  • Volume facile à lire
Pour un large éventail d'applications. Avec graduations.