Acide perchlorique ≥70-72%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
Formule:
HClO₄ Poids moléculaire: 100,46 g/mol Point d'ébullition: 160…181 °C (1013 hPa) Point de fusion: –112,2 °C Densité: 1,53…1.768 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011325 Numéro CAS: 7601-90-3 EINECS: 231-512-4 UN: 1873 ADR: 5.1 (8),I |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -18 °C |
Boiling Point | 198.7 °C (1013 hPa) |
Density | 1.68 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) strongly acid |