Imprimer
Nalgene® Bottles, Narrow Neck, Round, LDPE, Low Particulate/Low Metals, wiith Screw Caps
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
382003-0004 382003-0008 382003-0032 382003-0016
NALG382003-0004EA 0 EUR
NALG382003-0004 NALG382003-0008 NALG382003-0032 NALG382003-0016
Nalgene® Bottles, Narrow Neck, Round, LDPE, Low Particulate/Low Metals, wiith Screw Caps
Flacons Flacons en plastique
LDPE, translucent, with PP screw cap.
  • Certifiés conformes aux niveaux de particules et de traces de métaux
  • Excellente résistance chimique à la plupart des acides, aux bases et aux alcools
  • Garantis étanches
  • Non stérile
Métaux certifiés conformes aux niveaux des microlitres (ppb) <0,20 Hg, <0,5 Be, <1,0 As, Cd, Pb, <2,0 Sb, Se, <5,0 Ag, Co, Cr, Cu, Mn, Tl, V, <10 Ba, Ni, Zn, <75 Al, <100 Ca, Fe, K, Na. Chaque flacon est conditionné en double emballage sous hotte à flux laminaire de classe 10 dans une salle propre de classe 100. Excellent pour les réactifs ICP-MS et le stockage standard. Le produit comprend un certificat de qualité garantissant qu'il a été testé et accepté conformément aux spécifications. Présente une grande flexibilité, une résistance aux chocs et une excellente visibilité du contenu pour une large gamme d'applications en laboratoire. Les bouchons sans revêtement procurent la meilleure protection étanche sans l'utilisation d'une garniture risquant de se froisser, de causer des fuites ou de contaminer les réactifs.
Includes certification to contain less than 20 particles per ml at 0,3 μm or greater. Certified to particulate and trace metals levels.