Imprimer
Acide chlorhydrique solution standardisée 5.0 N
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
35638.K2 35638.K7
35638.K2EA 50.7 EUR
35638.K2 35638.K7
Acide chlorhydrique solution standardisée 5.0 N
Acide chlorhydrique
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow UN No.: 1789 MDL No.: MFCD00011324
Formule: HCl
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II