Imprimer
Acide chlorhydrique 37% Ph. Eur.
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
20255.290EA 67.4 EUR
20255.290 20255.324 20255.368 20255.440 20255.420
Acide chlorhydrique 37% Ph. Eur.
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Poids moléculaire: 36.46 g/mol
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II
REACH: 01-2119484862-27
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 35.0 - 39.0 %
Appearance Clear colourless liquid
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Appearance of solution Passes test
Free chlorine Max. 4 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Residue on evaporation Max. 0.01 %
Residual solvents Passes test