Imprimer
Acide chlorhydrique 37%, EMSURE® pour analyses (max. 0,0000001% Hg), Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.13386.2500EA 134 EUR
1.13386.2500
Acide chlorhydrique 37%, EMSURE® pour analyses (max. 0,0000001% Hg), Supelco®
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Poids moléculaire: 36,46 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -28 °C
Boiling Point 45 °C
Vapor Pressure 190 hPa (20 °C)
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)