Imprimer
Acide chlorhydrique fumant 37% dans l'eau pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
124630010 124630025 124635000 124630100 124630011 124630026 124635001
124630010.EA 50.1 EUR
124630010. 124630025. 124635000. 124630100. 124630011. 124630026. 124635001.
Acide chlorhydrique fumant 37% dans l'eau pour analyses
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1,18 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Titration with NaOH 35.0 to 39.0 %
Free chlorine ≤4 ppm
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Arsenic (As) ≤0.05 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤1 ppm
Chromium (Cr) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤1 ppm
Nickel (Ni) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.5 ppm