Imprimer
Acide chlorhydrique 36 - 38%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
6081.2500EA 62.92 EUR
6081.2500 6081.1000 6081.9025 6081.2500PE
Acide chlorhydrique 36 - 38%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Poids moléculaire: 36.46 g/mol
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 37 - 38 %
Ammonium (NH4) max. 3 ppm
Mercury (Hg) max. 5 ppb
Free Chlorine max. 0.5 ppm
Residue after Ignition max. 5 ppm
Sulfate (SO4) max. 1 ppm
Sulfite (SO3) max. 2 ppm
Trace Impurities (in ppm)
Silver (Ag) max. 0.01
Aluminium (Al) max. 0.05
Arsenic (As) max. 0.05
Barium (Ba) max. 0.02
Beryllium (Be) max. 0.01
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.02
Cobalt (Co) max. 0.01
Chromium (Cr) max. 0.05
Copper (Cu) max. 0.01
Iron (Fe) max. 0.20
Germanium (Ge) max. 0.1
Potassium (K) max. 0.10
Lithium (Li) max. 0.01
Magnesium (Mg) max. 0.05
Manganese (Mn) max. 0.01
Molybdenum (Mo) max. 0.02
Sodium (Na) max. 0.30
Nickel (Ni) max. 0.05
Lead (Pb) max. 0.05
Strontium (Sr) max. 0.01
Titanium (Ti) max. 0.05
Thallium (Tl) max. 0.05
Vanadium (V) max. 0.01
Zinc (Zn) max. 0.5
Zirconium (Zr) max. 0.05