Imprimer
Acide chlorhydrique 36% (p/p) en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
L13091.AU L13091.0F
L13091.AUEA 42 EUR
L13091.AU L13091.0F
Acide chlorhydrique 36% (p/p) en solution aqueuse
Acide chlorhydrique
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Odour: Pungent Boiling Point: 81.5-110° Merck Reference: 14,4780 MDL No.: MFCD00011324
Formule: HCl
Poids moléculaire: 36.46 g/mol
Point d'ébullition: 81.5…110 °C
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.19
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,4780