Imprimer
Acide chlorhydrique 35%, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 3.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : 3.0 sur 5
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 2 Non : 3 
Bonjour, le lien de la fiche de données sécurité ne fonctionne pas (msds) pour l'Acide chlorhydrique 35% TECHNICAL, référence 20246.323 Je réalise actuellement un bilan des produit dangereux dans l'usine Senior Flexonics à Blois, et j'aurai besoin de cette fiche, en Français. Si vous voyez ce message, merci de me l'envoyer à mon adresse mail stagiairesecu@seniorflexonics.fr
Réponse
de VWR France Publié 09/06/2023
Bonjour, les modifications sont en cours sur la page, merci pour votre commentaire. Je vous fait parvenir la fiche de données de sécurité pour ce produit en français par email.
Danger
20246.410
20246.298EA 37.8 EUR
20246.298 20246.323 20246.367 20246.460 PRLS20246.410
Acide chlorhydrique 35%, TECHNICAL
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119484862-27
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 35 %