Acide chlorhydrique 30%, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
HCl Poids moléculaire: 36,46 g/mol Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa) Point de fusion: –30 °C Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011324 Numéro CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -50 °C |
Boiling Point | 90 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 21.8 hPa (20 °C) |
Density | 1.15 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |