Imprimer
Acide chlorhydrique 25%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
20257.296EA 46.8 EUR
20257.296 20257.321 20257.310 20257.401 20257.460
Acide chlorhydrique 25%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119484862-27
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 25.0 %
Colouration Max. 10 APHA
Free chlorine Max. 1 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 5 ppm
Br (Bromide) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 1 ppm
SO3 (Sulphite) Max. 1 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 2 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.2 ppm
As (Arsenic) Max. 0.01 ppm
Ba (Barium) Max. 0.05 ppm
Be (Beryllium) Max. 0.02 ppm
Bi (Bismuth) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.2 ppm
Ge (Germanium) Max. 0.05 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Li (Lithium) Max. 0.01 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.01 ppm
Ti (Titanium) Max. 0.1 ppm
Tl (Thallium) Max. 0.05 ppm
V (Vanadium) Max. 0.01 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Zr (Zirconium) Max. 0.1 ppm