Imprimer
Acide chlorhydrique 24,5 - 26,0%, Puriss., Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
07104-1L 07104-2.5L
07104-1LEA 46.9 EUR
07104-1L 07104-2.5L
Acide chlorhydrique 24,5 - 26,0%, Puriss., Fluka™
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1,11 g/cm3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Ignition Residue ≤0.002% (as SO₄)
Assay 24.5 - 26.0 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.002 %
Arsenic (As) Max. 0.00005 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0001 %
Free chlorine (Cl) Max. 0.0001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0002 %
Sulfite (SO₃) Max. 0.0005 %
Vapor Pressure 7.93 psi ( 37.7 °C)