Imprimer
Bouchons ventilés pour flacons Falcon®
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
354638 354637 354639
734-1067EA 215 EUR
734-1067 734-1066 734-1068
Bouchons ventilés pour flacons Falcon®
Capuchons Bouchons pour flacons
PE avec bouchon filtrant hydrophobe intégré à membrane microporeuse de 0,2 µm.
Les bouchons ventilés réduisent la contamination associée à l'incubation ouverte classique. Les gaz nécessaires à la croissance cellulaire et au métabolisme passent librement dans le bouchon filtrant, contrairement aux micro-organismes.