Imprimer
Flacons, col large, avec bouchon à vis, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
312105-0016 312105-0004 312105-0008 312105-0001 312105-0032
215-2792EA 585 EUR
215-2792 215-2773 215-2774 215-2771 215-2793
Flacons, col large, avec bouchon à vis, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
PPCO, translucent with PP screw cap.
  • Very good chemical resistance
  • Heat resistant up to +121 °C, autoclavable
  • Leakproof
Can be used anywhere in the laboratory and for sample collection. Wide opening for rapid filling and dispensing of powders, pastes and liquids.