Imprimer
Flacons à col large, PEHD, avec bouchon à vis, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
312184-0004 312184-0008 312184-0016
NALG312184-0004EA 694 EUR
NALG312184-0004 NALG312184-0008 NALG312184-0016
Flacons à col large, PEHD, avec bouchon à vis, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
HDPE, amber translucent, with opaque amber PP screw cap.
  • Protects light sensitive products
  • Leakproof
  • Good chemical and temperature resistance
Wide mouth allows easy filling and dispensing of liquids and powders.
Meets the requirements of light-resistant containers per USP latest edition.