Imprimer
Sodium dodécyle sulfate (SDS) 20% en solution aqueuse pour les biotechnologies
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium dodécylsulfate, Sodium laurylsulfate
0837-200MLEA 87.5 EUR
0837-200ML 0837-500ML
Sodium dodécyle sulfate (SDS) 20% en solution aqueuse pour les biotechnologies
Sodium dodécyle sulfate (SDS)
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Poids moléculaire: 288.38 g/mol
Densité: 1…1.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036175
Numéro CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
Indice Merck: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Conductivité 22800 umhos - 27600 umhos
pH @25 °C 5 - 8