Imprimer
Triméthylamine 50% (p/p) 7.3 M en solution aqueuse, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
370785000 370780010 370780025 370780100
ACRO370785000EA 57.2 EUR
ACRO370785000 ACRO370780010 ACRO370780025 ACRO370780100
Triméthylamine 50% (p/p) 7.3 M en solution aqueuse, pur
Triméthylamine
Formule: C₃H₉N
Point d'ébullition: 30 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0,86 g/cm³
Point éclair: –45 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008327
Numéro CAS: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 1297
ADR: 3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 48 to 52 %