Acide formique ≥88% ≥88% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acide méthanoïque
CAS No.: 64-18-6
Molecular Formula: CH2O2
Formula Weight: 46.03
Flash Point: 50°(156°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.220
Refractive Index: 1.3710
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Melting Point: 7-9°
Boiling Point: 100-101°
Beilstein Reference: 1209246
Merck Reference: 14,4241
UN No.: 1779
MDL No.: MFCD00003297
Formule:
HCO₂H Poids moléculaire: 46.03 g/mol Point d'ébullition: 100…101 °C Point de fusion: 7…9 °C Densité: 1.220 Point éclair: 50 °C (156 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003297 Numéro CAS: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN: 1779 ADR: 8 II Indice Merck: 14,4241 |