Imprimer
Formaldéhyde 37% aqueous solution Stabilised, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
Stabilisation: MeOH
7041.9025EA 0 EUR
7041.9025 7041.9010 7041.91000
Formaldéhyde 37% aqueous solution Stabilised, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Formaldéhyde
Formule: CH₂O
Poids moléculaire: 30.03 g/mol
Point d'ébullition: -19.3
Point de fusion: -92
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,04259
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 37.0 - 38.0 %
Acidity passes test
Appearance of solution passes test
Identification passes test
Methanol (CH3OH) 9.0 - 15.0 %
Sulfated Ash max. 0.1 %