Imprimer
Formaldéhyde 37% en solution aqueuse stabilisé, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Stabilisation: stabilisé avec methanol
7040.2500EA 0 EUR
7040.2500 7040.1000
Formaldéhyde 37% en solution aqueuse stabilisé, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Formaldéhyde
Formule: CH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 36.5 - 38.0 %
Color (APHA) max. 10
Preservative (CH3OH) 10 - 15 %
Residue after Ignition max. 0.01 %
Sulfate (SO4) max. 0.002 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0.01
Trace Impurities (in ppm)
Chloride (Cl) max. 5
Iron (Fe) max. 5
Heavy Metals (as Pb) max. 5